2-(4-Nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7644-1G OR7644-5G OR7644-25G
APOSOR7644-1GEA 102 EUR
APOSOR7644-1G APOSOR7644-5G APOSOR7644-25G
2-(4-Nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Nitrophenyl)malondialdehyde
Formula: C₉H₇NO₄
MW: 193,16 g/mol
Pto. de fusión: 231…233 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02261926
Núm. CAS: 18915-53-2