2-(3-Methylphenyl)malondialdehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7646-1G OR7646-5G OR7646-25G
APOSOR7646-1GEA 163 EUR
APOSOR7646-1G APOSOR7646-5G APOSOR7646-25G
2-(3-Methylphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Methylphenyl)malondialdehyde
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Pto. de fusión: 81…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426050
Núm. CAS: 849021-24-5