4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzaldehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7647-1G OR7647-250MG
APOSOR7647-1GEA 108 EUR
APOSOR7647-1G APOSOR7647-250MG
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzaldehyde 95+%
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₈H₇NO₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037929
Núm. CAS: 849035-66-1