1-Cloro-4-etinilbenceno 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 1-Etinil-4-clorobenceno

OR7651T-25G OR7651T-5G OR7651T-100G
APOSOR7651T-25GEA 84.1 EUR
APOSOR7651T-25G APOSOR7651T-5G APOSOR7651T-100G
1-Cloro-4-etinilbenceno 98%
1-Cloro-4-etinilbenceno
Formula: C₈H₅Cl
MW: 136.58 g/mol
Pto. de fusión: 43…44 °C
Pto. de inflamación: 10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191917
Núm. CAS: 873-73-4
UN: 1325
ADR: 4.1 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR