4-tert-Butylphenylacetic acid 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetic acid
OR7658-1G
OR7658-25G
OR7658-5G
APOSOR7658-1GEA
23.4
EUR
APOSOR7658-1G
APOSOR7658-25G
APOSOR7658-5G
4-tert-Butylphenylacetic acid 97+%
4-tert-Butylphenylacetic acid
Formula:
C₁₂H₁₆O₂ MW: 192.26 g/mol Pto. de fusión: 77…78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082593 Núm. CAS: 32857-63-9 EINECS: 251-264-0 |