Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Pyrimidinecarboxaldehyde
OR7659-1G OR7659-5G
APOSOR7659-1GEA 29 EUR
APOSOR7659-1G APOSOR7659-5G
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Pyrimidine-5-carboxaldehyde
Formula: C₅H₄N₂O
MW: 108,1 g/mol
Pto. Ebullición: 80…82 °C/4mmHg
Pto. de fusión: 39…43 °C
Densidad: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03426065
Núm. CAS: 10070-92-5