6-Chloro-3-methyluracil
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-3-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR7663-1G OR7663-25G OR7663-5G
APOSOR7663-1GEA 46.4 EUR
APOSOR7663-1G APOSOR7663-25G APOSOR7663-5G
6-Chloro-3-methyluracil
6-Chloro-3-methyluracil
Formula: C₅H₅ClN₂O₂
MW: 160,56 g/mol
Pto. de fusión: 278…280 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01074837
Núm. CAS: 4318-56-3