2-(2-Quinoxalinyl)malondialdehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7665-25G OR7665-5G OR7665-1G
APOSOR7665-25GEA 734 EUR
APOSOR7665-25G APOSOR7665-5G APOSOR7665-1G
2-(2-Quinoxalinyl)malondialdehyde 95+%
2-(2-Quinoxalinyl)malondialdehyde
Formula: C₁₁H₈N₂O₂
MW: 200,2 g/mol
Pto. de fusión: 197…199 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216534
Núm. CAS: 205744-84-9