4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7668-1G OR7668-5G OR7668-25G
APOSOR7668-1GEA 209 EUR
APOSOR7668-1G APOSOR7668-5G APOSOR7668-25G
4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid 95+%
4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid
Formula: C₁₄H₁₈N₂O₅S
Pto. de fusión: 196…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00214481
Núm. CAS: 393795-65-8