7-{[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]amino}-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7670-1G OR7670-5G
APOSOR7670-1GEA 208 EUR
APOSOR7670-1G APOSOR7670-5G
7-{[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]amino}-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
7-{[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]amino}-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₆H₁₄N₂O₅S
Pto. de fusión: 237…240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01319295
Núm. CAS: 397245-05-5