5-(3-Chlorophenyl)oxazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7671-100MG
OR7671-1G
OR7671-250MG
APOSOR7671-100MGEA
55.1
EUR
APOSOR7671-100MG
APOSOR7671-1G
APOSOR7671-250MG
5-(3-Chlorophenyl)oxazole 98%
5-(3-Chlorophenyl)oxazole
Formula:
C₉H₆ClNO Pto. de fusión: 46…48 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084974 Núm. CAS: 89808-76-4 |