Adamantane-1-carboxamidine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7672-1G OR7672-250MG
APOSOR7672-1GEA 127 EUR
APOSOR7672-1G APOSOR7672-250MG
Adamantane-1-carboxamidine hydrochloride 95+%
Adamantane-1-carboxamidine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₉ClN₂
Pto. de fusión: 225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167793
Núm. CAS: 50417-14-6