1-Acetyl-4-[(2-methoxyethyl)amino]piperidine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7673-1G OR7673-5G OR7673-25G
APOSOR7673-1GEA 68.4 EUR
APOSOR7673-1G APOSOR7673-5G APOSOR7673-25G
1-Acetyl-4-[(2-methoxyethyl)amino]piperidine 95+%
1-Acetyl-4-[(2-methoxyethyl)amino]piperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Pto. Ebullición: 92…97 °C/0,15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03452783
Núm. CAS: 849021-41-6
ADR: 6.1,II