N-(4-Aminobenzyl)-N-methylamine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-[(Methylamino)methyl]aniline
OR7674-1G OR7674-5G OR7674-250MG
APOSOR7674-1GEA 39.3 EUR
APOSOR7674-1G APOSOR7674-5G APOSOR7674-250MG
N-(4-Aminobenzyl)-N-methylamine 95+%
N-(4-Aminobenzyl)-N-methylamine
Formula: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C/0,15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035952
Núm. CAS: 38020-69-8
UN: 2735
ADR: 8,III