N-(2-Aminoethyl)-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7675-1G OR7675-5G OR7675-25G
APOSOR7675-1GEA 0 EUR
APOSOR7675-1G APOSOR7675-5G APOSOR7675-25G
N-(2-Aminoethyl)-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine 95+%
N-(2-Aminoethyl)-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
Formula: C₉H₁₃N₃O₄S
Pto. de fusión: 144…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037966
Núm. CAS: 849035-93-4