N-[2-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Aminomethyl)-N,N-dimethylaniline
OR7676-5G OR7676-1G OR7676-250MG
APOSOR7676-5GEA 313 EUR
APOSOR7676-5G APOSOR7676-1G APOSOR7676-250MG
N-[2-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine 95+%
N-[2-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine
Formula: C₉H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 60 °C/0,037mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037893
Núm. CAS: 57678-45-2