N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Aminomethyl)-N,N-dimethylaniline
OR7678-1G OR7678-5G
APOSOR7678-1GEA 151 EUR
APOSOR7678-1G APOSOR7678-5G
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine 95+%
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N,N-dimethylamine
Formula: C₉H₁₄N₂
MW: 150,23 g/mol
Pto. Ebullición: 86…89 °C/0,07mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156206
Núm. CAS: 57678-46-3