N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR7679-1G OR7679-5G
APOSOR7679-1GEA 74.1 EUR
APOSOR7679-1G APOSOR7679-5G
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylamine 97%
N-[3-(Aminomethyl)phenyl]-N-methylamine
Formula: C₈H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 148…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037894
Núm. CAS: 768343-60-8
UN: 2735
ADR: 8,III