N-[3-(4-Aminophenyl)propyl]-N,N-dimethylamine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-[3-(Dimethylamino)prop-1-yl]aniline
OR7681-1G OR7681-5G
APOSOR7681-1GEA 142 EUR
APOSOR7681-1G APOSOR7681-5G
N-[3-(4-Aminophenyl)propyl]-N,N-dimethylamine 95+%
N-[3-(4-Aminophenyl)propyl]-N,N-dimethylamine
Formula: C₁₁H₁₈N₂
MW: 178,28 g/mol
Pto. Ebullición: 92…97 °C/0,15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037918
Núm. CAS: 42817-60-7