3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole, 3-Amino-4-bromo-1-methylpyrazole
OR7682-5G
APOSOR7682-5GEA 75.4 EUR
APOSOR7682-5G
3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole 98%
3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₆BrN₃
MW: 176,02 g/mol
Pto. de fusión: 96…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00663065
Núm. CAS: 146941-72-2