4-[3-(Diphenylmethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7683-1G OR7683-5G
APOSOR7683-1GEA 267 EUR
APOSOR7683-1G APOSOR7683-5G
4-[3-(Diphenylmethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine 95+%
4-[3-(Diphenylmethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine
Formula: C₂₀H₂₁N₃O
Pto. de fusión: 64…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426081
Núm. CAS: 849925-02-6