1-Metil-3-piperidinametanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7690-100G OR7690-25G OR7690-5G
APOSOR7690-100GEA 106 EUR
APOSOR7690-100G APOSOR7690-25G APOSOR7690-5G
1-Metil-3-piperidinametanol 98%
1-Metil-3-piperidinametanol
Formula: C₇H₁₅NO
Pto. Ebullición: 140…145 °C
Densidad: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006497
Núm. CAS: 7583-53-1
EINECS: 231-488-5