1,3,5-Tricloro-2-iodobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7691-10G OR7691-5G
APOSOR7691-10GEA 371 EUR
APOSOR7691-10G APOSOR7691-5G
1,3,5-Tricloro-2-iodobenceno
1,3,5-Tricloro-2-iodobenceno
Formula: C₆H₂Cl₃I
Pto. de fusión: 52…57 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052857
Núm. CAS: 6324-50-1