3-Metilbenzo[b]tiofeno-2-carboxaldehido 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7692-10G OR7692-25G OR7692-5G
APOSOR7692-10GEA 408 EUR
APOSOR7692-10G APOSOR7692-25G APOSOR7692-5G
3-Metilbenzo[b]tiofeno-2-carboxaldehido 97%
3-Metilbenzo[b]tiofeno-2-carboxaldehido
Formula: C₁₀H₈OS
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052307
Núm. CAS: 22053-74-3