Phenyl trans-styryl sulphone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7693-1G OR7693-5G
APOSOR7693-1GEA 36.4 EUR
APOSOR7693-1G APOSOR7693-5G
Phenyl trans-styryl sulphone
Phenyl trans-styryl sulphone
Formula: C₁₄H₁₂O₂S
Pto. de fusión: 74…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159177
Núm. CAS: 16212-06-9