1-[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7695-1G OR7695-5G
APOSOR7695-1GEA 229 EUR
APOSOR7695-1G APOSOR7695-5G
1-[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[2-Bromo-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formula: C₁₁H₁₅BrN₂O₂S
Pto. de fusión: 139…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037932
Núm. CAS: 849035-69-4