1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)homopiperazine
OR7696-1G OR7696-5G
APOSOR7696-1GEA 261 EUR
APOSOR7696-1G APOSOR7696-5G
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane 95+%
1-(5-Bromopyrimidin-2-yl)-[1,4]-diazepane
Formula: C₉H₁₃BrN₄
MW: 257,14 g/mol
Pto. de fusión: 203…207 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426069
Núm. CAS: 849021-44-9