4-(tert-Butoxycarbonylamino)benzylamine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Aminobenzylamine, 4-BOC protected, 4-(Boc-amino)benzylamine, tert-Butyl N-[4-(aminomethyl)phenyl]carbamate
OR7699-250MG OR7699-1G OR7699-5G
APOSOR7699-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR7699-250MG APOSOR7699-1G APOSOR7699-5G
4-(tert-Butoxycarbonylamino)benzylamine 95+%
4-(tert-Butoxycarbonylamino)benzylamine
Formula: C₁₂H₁₈N₂O₂
MW: 222,29 g/mol
Pto. de fusión: 107…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02183573
Núm. CAS: 220298-96-4