N-Acetyl-D-galactosamine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Acetamido-2-deoxy-D-galactose, D-N-Acetylgalactosamine, 2-Acetamino-2-deoxy-alpha-D-galactopyranose, GalNAc, N-Acetylchondrosamine
OR7700T-1G OR7700T-5G OR7700T-10G OR7700T-25G
APOSOR7700T-1GEA 0 EUR
APOSOR7700T-1G APOSOR7700T-5G APOSOR7700T-10G APOSOR7700T-25G
N-Acetyl-D-galactosamine
N-Acetyl-D-galactosamine
Formula: C₈H₁₅NO₆
Pto. de fusión: 160…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065372
Núm. CAS: 1811-31-0