1-tert-Butoxycarbonyl-4-(cyclopropylamino)piperidine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7703-1G OR7703-250MG
APOSOR7703-1GEA 140 EUR
APOSOR7703-1G APOSOR7703-250MG
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(cyclopropylamino)piperidine 95+%
1-tert-Butoxycarbonyl-4-(cyclopropylamino)piperidine
Formula: C₁₃H₂₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426074
Núm. CAS: 179557-01-8