tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Aminomethyl)aniline, 1-BOC protected
OR7704-1G OR7704-5G
APOSOR7704-1GEA 97.3 EUR
APOSOR7704-1G APOSOR7704-5G
tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate 95+%
tert-Butyl-2-(aminomethyl)phenylcarbamate
Formula: C₁₂H₁₈N₂O₂
Densidad: 1,054 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 71,7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037902
Núm. CAS: 849020-94-6