2-tert-Butyl-N-piperidin-4-yl-1H-indol-5-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7707-250MG
OR7707-1G
APOSOR7707-250MGEA
0
EUR
APOSOR7707-250MG
APOSOR7707-1G
2-tert-Butyl-N-piperidin-4-yl-1H-indol-5-amine 95%
2-tert-Butyl-N-piperidin-4-yl-1H-indol-5-amine
Formula:
C₁₇H₂₅N₃ Pto. de fusión: 218…220 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01319470 Núm. CAS: 397842-07-8 |