4-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7708-1G OR7708-5G
APOSOR7708-1GEA 285 EUR
APOSOR7708-1G APOSOR7708-5G
4-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
4-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₅Cl₂NO₂S
Pto. de fusión: 278…283 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115824
Núm. CAS: 101768-64-3