2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7709-5G OR7709-100G OR7709-25G
APOSOR7709-5GEA 29 EUR
APOSOR7709-5G APOSOR7709-100G APOSOR7709-25G
2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride 95%
2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride
Formula: C₄H₈Cl₂N₂
Pto. de fusión: 195…197 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115823
Núm. CAS: 13338-49-3