5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7712-1G OR7712-5G
APOSOR7712-1GEA 109 EUR
APOSOR7712-1G APOSOR7712-5G
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02183545
Núm. CAS: 3672-48-8