2-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7713-1G OR7713-5G OR7713-25G
APOSOR7713-1GEA 208 EUR
APOSOR7713-1G APOSOR7713-5G APOSOR7713-25G
2-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95+%
2-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride
Formula: C₄H₆Cl₂N₂
Pto. de fusión: 154…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233971
Núm. CAS: 71670-77-4