2,3,5-Tricloropiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3,5-TCP
OR7714-500G
APOSOR7714-500GEA 133 EUR
APOSOR7714-500G
2,3,5-Tricloropiridina 97%
2,3,5-Tricloropiridina
Formula: C₅H₂Cl₃N
MW: 182,44 g/mol
Pto. Ebullición: 219 °C
Pto. de fusión: 46…50 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043007
Núm. CAS: 16063-70-0