1-[2-Chloro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7715-5G OR7715-1G
APOSOR7715-5GEA 0 EUR
APOSOR7715-5G APOSOR7715-1G
1-[2-Chloro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[2-Chloro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formula: C₁₁H₁₅ClN₂O₂S
Pto. de fusión: 139…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037938
Núm. CAS: 849035-72-9