1-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7716-1G OR7716-5G
APOSOR7716-1GEA 229 EUR
APOSOR7716-1G APOSOR7716-5G
1-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[4-Chloro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formula: C₁₁H₁₅ClN₂O₂S
Pto. de fusión: 138…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037931
Núm. CAS: 849035-68-3