4-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Toluene-4-sulphonyl)piperidine hydrochloride
OR7717-1G OR7717-5G
APOSOR7717-1GEA 174 EUR
APOSOR7717-1G APOSOR7717-5G
4-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
4-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₈ClNO₂S
MW: 275,8 g/mol
Pto. de fusión: >260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039168
Núm. CAS: 676527-73-4