2,6-Dichloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7719-1G OR7719-5G
APOSOR7719-1GEA 139 EUR
APOSOR7719-1G APOSOR7719-5G
2,6-Dichloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2,6-Dichloro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formula: C₇H₇Cl₂NO₂S
Pto. de fusión: 155…156 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007678
Núm. CAS: 80866-96-2