Benzo[1,2,5]oxadiazol-4-ylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7721-1G OR7721-10G OR7721-5G
APOSOR7721-1GEA 49.3 EUR
APOSOR7721-1G APOSOR7721-10G APOSOR7721-5G
Benzo[1,2,5]oxadiazol-4-ylamine
Benzo[1,2,5]oxadiazol-4-ylamine
Formula: C₆H₅N₃O
Pto. de fusión: 108…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00168448
Núm. CAS: 767-63-5