4,6-Dimethoxy-2-(piperidin-4-yl)pyrimidine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7724-1G
OR7724-5G
OR7724-25G
APOSOR7724-1GEA
229
EUR
APOSOR7724-1G
APOSOR7724-5G
APOSOR7724-25G
4,6-Dimethoxy-2-(piperidin-4-yl)pyrimidine 95+%
4,6-Dimethoxy-2-(piperidin-4-yl)pyrimidine
Formula:
C₁₁H₁₇N₃O₂ MW: 223.28 g/mol Pto. de fusión: 48…51 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03406618 Núm. CAS: 849924-99-8 |