4-(Dimethylamino)benzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR7726-1G OR7726-5G
APOSOR7726-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7726-1G APOSOR7726-5G
4-(Dimethylamino)benzylamine 97%
4-(Dimethylamino)benzylamine
Formula: C₉H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 82…84 °C/0,8mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466364
Núm. CAS: 19293-58-4
UN: 2735
ADR: 8,II