2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7727-1G OR7727-500MG
APOSOR7727-1GEA 198 EUR
APOSOR7727-1G APOSOR7727-500MG
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline
Formula: C₉H₁₃NO₂S
Pto. de fusión: 131…132 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04037922
Núm. CAS: 849035-63-8