2,6-Dimethyl-3-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR7728-1G
OR7728-5G
OR7728-100MG
APOSOR7728-1GEA
214
EUR
APOSOR7728-1G
APOSOR7728-5G
APOSOR7728-100MG
2,6-Dimethyl-3-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2,6-Dimethyl-3-(methylsulphonyl)aniline
Formula:
C₉H₁₃NO₂S Pto. de fusión: 103…105 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04037921 Núm. CAS: 10311-40-7 |