4-Carboxyphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7732-100G OR7732-25G OR7732-5G
APOSOR7732-100GEA 92.8 EUR
APOSOR7732-100G APOSOR7732-25G APOSOR7732-5G
4-Carboxyphenylboronic acid
4-Carboxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BO₄
Pto. de fusión: 220 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151801
Núm. CAS: 14047-29-1