2,4-Dinitrobenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7733-1G OR7733-5G
APOSOR7733-1GEA 17.6 EUR
APOSOR7733-1G APOSOR7733-5G
2,4-Dinitrobenzaldehído
2,4-Dinitrobenzaldehído
Formula: C₇H₄N₂O₅
MW: 196,12 g/mol
Pto. Ebullición: 190 °C
Pto. de fusión: 66…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013376
Núm. CAS: 528-75-6
EINECS: 208-440-7