3-Amino-4-methylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-p-cresol, 5-Hydroxy-2-methylaniline
OR7735-1G OR7735-250MG
APOSOR7735-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7735-1G APOSOR7735-250MG
3-Amino-4-methylphenol
3-Amino-4-methylphenol
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,16 g/mol
Pto. de fusión: 156…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075083
Núm. CAS: 2836-00-2
EINECS: 220-622-8