5-Nitro-o-toluonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Metil-5-nitrobenzonitrilo
OR7738-25G OR7738-5G OR7738-100G
APOSOR7738-25GEA 29 EUR
APOSOR7738-25G APOSOR7738-5G APOSOR7738-100G
5-Nitro-o-toluonitrilo
5-Nitro-o-toluonitrilo
Formula: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Pto. de fusión: 103…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017040
Núm. CAS: 939-83-3